accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 155558-32-0

NHNSOONHOHCl

CAS RN 155558-32-0

IUPAC Name: 5-(1,4-diazepane-1-sulfonyl)-1,2-dihydroisoquinolin-1-one hydrochloride
Synonyme: hydroxyfasudil hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol): 343.83
Summenformel: C14H18ClN3O3S
InChi Key: XWWFOUVDVJGNNG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.O=C1NC=CC2=C(C=CC=C12)S(=O)(=O)N1CCCNCC1
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Güte 
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern