accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C(R)CH3OO

CAS RN 16493-80-4

IUPAC Name: (4R)-4-ethyloctanoate
Synonyme: 4-ethyloctanoic acid
Molekulargewicht (g/mol): 171.26
Summenformel: C10H19O2
InChi Key: PWKJMPFEQOHBAC-SECBINFHSA-M
SMILES: CCCC[C@@H](CC)CCC([O-])=O
Siedepunkt 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)