CAS RN 178306-52-0
IUPAC Name:
2-hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid
Synonyme:
2-hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid
Molekulargewicht (g/mol):
272.3
Summenformel:
C16H16O4
InChi Key:
RQJWOLFMWKZKCJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
COC(C(O)C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
(S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionsäure, Mikromol™
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2
(S)-2-Hydroxy-3-Methoxy-3,3-Diphenylpropionsäure, TRC
CAS: 178306-52-0 Summenformel: C16 H16 O4 Molekulargewicht (g/mol): 272.3 Synonym: Benzenepropanoic acid, α-hydroxy-β-methoxy-β-phenyl-, (S)-,(S)-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic acid,2S-2-Hydroxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid IUPAC-Name: (2S)-2-Hydroxy-3-Methoxy-3,3-Diphenylpropansäure SMILES: COC([C@H](O)C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2