CAS RN 18861-78-4
IUPAC Name:
3',6'-dihydroxy-6-isothiocyanato-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
Synonyme:
fluorescein isothiocyanate F6itc 6-fitc
Molekulargewicht (g/mol):
389.38
Summenformel:
C21H11NO5S
InChi Key:
GTQFZXYECNSNNC-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC1=CC2=C(C=C1)C1(OC(=O)C3=C1C=C(C=C3)N=C=S)C1=C(O2)C=C(O)C=C1
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
Fluoreszein 6-Isothiocyanat, Isomer 2, 95 %, TRC
CAS: 18861-78-4 Summenformel: C21 H11 N O5 S Molekulargewicht (g/mol): 389.38 Synonym: Fluorescein 6-Isothiocyanate, Isomer 2 IUPAC-Name: 3',6'-Dihydroxy-5-isothiocyanatospiro[2-Benzofuran-3,9'-Xanthen]-1-eins SMILES: Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)N=C=S)c1