CAS RN 1955-46-0
CAS RN 1955-46-0
IUPAC Name:
3-(methoxycarbonyl)-5-nitrobenzoic acid
Synonyme:
3-(methoxycarbonyl)-5-nitrobenzoic acid
Molekulargewicht (g/mol):
225.16
Summenformel:
C9H7NO6
InChi Key:
ZCRNIIJXDRYWDU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
Methyl-5-Nitroisophthalat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
Methyl-5-Nitroisophthalat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.