accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 23357-47-3

OOH

CAS RN 23357-47-3

IUPAC Name: 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
Synonyme: 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol): 176.22
Summenformel: C11H12O2
InChi Key: VDLWTJCSPSUGOA-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)C1CCCC2=CC=CC=C12
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)