accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COO

CAS RN 2459-25-8

IUPAC Name: methyl naphthalene-2-carboxylate
Synonyme: methyl naphthalene-2-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol): 186.21
Summenformel: C12H10O2
InChi Key: IODOXLXFXNATGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Reinheit (%) 
  • (7)
  • (2)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (7)
  • (2)
  • (7)
  • (7)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)