accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2465-59-0

IUPAC Name: 1H,2H,4H,5H,6H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6-dione
Synonyme: oxypurinol 奥昔嘌醇
Molekulargewicht (g/mol): 152.11
Summenformel: C5H4N4O2
InChi Key: HXNFUBHNUDHIGC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C1NC(=O)C2=CNNC2=N1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (10)
  • (3)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (1)
  • (3)
Physikalische Form 
  • (1)
  • (3)
Zertifizierung/Konformität 
  • (1)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (10)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)