accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3H3COOHNNNHOOCH3

CAS RN 2488-14-4

IUPAC Name: methyl 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoate
Synonyme: methyl 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-(3H-imidazol-4-yl)propanoate
Molekulargewicht (g/mol): 269.3
Summenformel: C12H19N3O4
InChi Key: RWEVEEORUORBAX-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC(=O)C(CC1=CN=CN1)NC(=O)OC(C)(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (5)
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (5)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (5)
  • (3)
  • (5)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)