accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOHNO

CAS RN 2491-15-8

IUPAC Name: 2-formamidoacetic acid
Synonyme: glycine, N-formyl-
Molekulargewicht (g/mol): 103.08
Summenformel: C3H5NO3
InChi Key: UGJBHEZMOKVTIM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CNC=O
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)