accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2498-50-2

IUPAC Name: dihydrogen 4-aminobenzene-1-carboximidamide dichloride
Synonyme: dihydrogen 4-aminobenzamidine dichloride
Molekulargewicht (g/mol): 208.09
Summenformel: C7H11Cl2N3
InChi Key: GHEHNICLPWTXJC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC(=N)C1=CC=C(N)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (6)
Menge 
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)