accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NHNOOCH3

CAS RN 25016-17-5

IUPAC Name: methyl 5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Synonyme: methyl 5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol): 140.14
Summenformel: C6H8N2O2
InChi Key: GFEZEVUIYRGWNU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=NNC(C)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (6)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (6)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (6)
  • (2)
  • (6)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)