accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClClNNNNNO

CAS RN 25332-39-2

IUPAC Name: hydrogen 2-{3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl}-2H,3H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one chloride
Synonyme: desyrel
Molekulargewicht (g/mol): 408.33
Summenformel: C19H23Cl2N5O
InChi Key: OHHDIOKRWWOXMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].ClC1=CC=CC(=C1)N1CCN(CCCN2N=C3C=CC=CN3C2=O)CC1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (12)
  • (4)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (2)
  • (4)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (2)
Zertifizierung/Konformität 
  • (2)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (12)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)