accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SiCH3CH3ONSiH3CH3CCH3FFF(E/Z)

CAS RN 25561-30-2

IUPAC Name: trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)ethanimidate
Synonyme: bstfa
Molekulargewicht (g/mol): 257.4
Summenformel: C8H18F3NOSi2
InChi Key: XCOBLONWWXQEBS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C[Si](C)(C)OC(=N[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (7)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (5)
  • (6)
  • (1)
  • (14)
Siedepunkt 
  • (12)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
Physikalische Form 
  • (3)
  • (18)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (4)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (15)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (7)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (6)
  • (1)
  • (14)
  • (12)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (18)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (4)