CAS RN 2595-97-3
CAS RN 2595-97-3
IUPAC Name:
(3R,4R,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol
Synonyme:
D-allopyranose D-allose
Molekulargewicht (g/mol):
180.16
Summenformel:
C6H12O6
InChi Key:
WQZGKKKJIJFFOK-IVMDWMLBSA-N
SMILES:
OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
Beta-D-Allose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2595-97-3 Summenformel: C6H12O6. Molekulargewicht (g/mol): 180.156 MDL-Nummer: MFCD00063268 InChI-Schlüssel: GZCGUPFRVQAUEE-OBOOZECYSA-N PubChem CID: 57449163 IUPAC-Name: (2R,3R,4R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal SMILES: C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
2
D-Allose, TRC
CAS: 2595-97-3 Summenformel: C6 H12 O6 Molekulargewicht (g/mol): 180.16 Synonym: (2R,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanol,D-Allose IUPAC-Name: (2R,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal SMILES: OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O