accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HOOOHO

CAS RN 3058-01-3

IUPAC Name: 3-methylhexanedioic acid
Synonyme: 3-methyladipic acid
Molekulargewicht (g/mol): 160.17
Summenformel: C7H12O4
InChi Key: SYEOWUNSTUDKGM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(CCC(O)=O)CC(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (2)
Farbe 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern