CAS RN 328-75-6
CAS RN 328-75-6
IUPAC Name:
1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Synonyme:
1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Molekulargewicht (g/mol):
259.11
Summenformel:
C8H3F6NO2
InChi Key:
GMUWJDVVXLBMEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[O-][N+](=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
1-Nitro-3,5-bis(Trifluormethyl)benzol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 328-75-6 Summenformel: C8H3F6NO2 Molekulargewicht (g/mol): 259.11 MDL-Nummer: MFCD00000384 InChI-Schlüssel: GMUWJDVVXLBMEZ-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1-nitro-3,5-bis trifluoromethyl benzene,3,5-bis trifluoromethyl nitrobenzene,1,3-bis trifluoromethyl-5-nitrobenzene,3,5-di trifluoromethyl nitrobenzene,benzene, 1-nitro-3,5-bis trifluoromethyl,3,5-bis-trifluoromethylnitrobenzene,3,5-di trifluoromethylnitro benzene,3,5-bis-trifluoromethyl nitrobenzene,5-nitro-1,3-bis trifluoromethyl benzene,alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-5-nitroxylene PubChem CID: 67603 IUPAC-Name: 1-nitro-3,5-bis(trifluormethyl)benzol SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F