CAS RN 3522-50-7
IUPAC Name:
iron(3+) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
Synonyme:
ferric citrate
Molekulargewicht (g/mol):
244.94
Summenformel:
C6H5FeO7
InChi Key:
NPFOYSMITVOQOS-UHFFFAOYSA-K
SMILES:
[Fe+3].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
Eisen(III)-citrat (technische Qualität), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
Eisen(III)-citrat (technische Qualität), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.