CAS RN 393-39-5
IUPAC Name:
4-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Synonyme:
4-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Molekulargewicht (g/mol):
179.12
Summenformel:
C7H5F4N
InChi Key:
LRCQLCWUUBSUOY-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=CC=C(F)C=C1C(F)(F)F
1
–
2
von
2
Ergebnisse
2
4-Fluor-2-(Trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 393-39-5 Summenformel: C7H5F4N Molekulargewicht (g/mol): 179.12 MDL-Nummer: MFCD00007831 InChI-Schlüssel: LRCQLCWUUBSUOY-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 67853 IUPAC-Name: 4-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline SMILES: NC1=CC=C(F)C=C1C(F)(F)F