accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 4053-08-1

ClOOO

CAS RN 4053-08-1

IUPAC Name: 10-chloro-3-oxatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaene-2,4-dione
Synonyme: 10-chloro-3-oxatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaene-2,4-dione
Molekulargewicht (g/mol): 232.62
Summenformel: C12H5ClO3
InChi Key: UJEUBSWHCGDJQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=C2C=CC=C3C(=O)OC(=O)C(C=C1)=C23
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)