accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SOONHHNOHNN(E/Z)

CAS RN 422513-13-1

IUPAC Name: N-{2-oxo-3-[phenyl({4-[(piperidin-1-yl)methyl]phenyl}amino)methylidene]-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl}ethane-1-sulfonamide
Synonyme: hesperadin
Molekulargewicht (g/mol): 516.66
Summenformel: C29H32N4O3S
InChi Key: GLDSKRNGVVYJAB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCS(=O)(=O)NC1=CC2=C(NC(=O)C2=C(NC2=CC=C(CN3CCCCC3)C=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Farbe 
  • (4)
Güte 
  • (4)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern