accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 42831-50-5

CH3ONOO

CAS RN 42831-50-5

IUPAC Name: 5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylate
Synonyme: 5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol): 126.09
Summenformel: C5H4NO3
InChi Key: VQBXUKGMJCPBMF-UHFFFAOYSA-M
SMILES: CC1=C(C=NO1)C([O-])=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (4)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern