accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOClOCH3

CAS RN 5417-17-4

IUPAC Name: 2-chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde
Synonyme: 2-chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde
Molekulargewicht (g/mol): 200.62
Summenformel: C9H9ClO3
InChi Key: SAWHDJTZESXNMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(C=O)C(Cl)=C1OC
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern