CAS RN 5906-99-0
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2-Nitrobenzolsulfonohydrazid, TRC
CAS: 5906-99-0 Summenformel: C6H7N3O4S Molekulargewicht (g/mol): 217.2 Synonym: 2-Nitrobenzene-1-sulfonohydrazide IUPAC-Name: 2-Nitrobenzolsulfonhydrazid SMILES: NNS(=O)(=O)c1ccccc1[N+](=O)[O-]