CAS RN 6192-52-5
p-Toluolsulfonsäure-Monohydrat, 99 %, extra-rein, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6192-52-5 Summenformel: C7H10O4S Molekulargewicht (g/mol): 190.213 MDL-Nummer: MFCD00142137 InChI-Schlüssel: KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N Synonym: p-toluenesulfonic acid monohydrate,4-methylbenzenesulfonic acid hydrate,4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate,p-toluene sulfonic acid monohydrate,unii-3bto78gaff,benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate,ptoluenesulfonic acid,p-toluenesulfonic acid, monohydrate,3bto78gaff,4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate PubChem CID: 521998 IUPAC-Name: 4-DimethylBenzolsulfonsäure;Hydrat SMILES: CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
p-Toluolsulfonsäure-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6192-52-5 Summenformel: C7H10O4S Molekulargewicht (g/mol): 190.21 MDL-Nummer: MFCD00142137 InChI-Schlüssel: KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N Synonym: p-toluenesulfonic acid monohydrate,4-methylbenzenesulfonic acid hydrate,4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate,p-toluene sulfonic acid monohydrate,unii-3 bto78 gaff PubChem CID: 521998 SMILES: O.CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
p-Toluenesulfonsäuremonohydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat, 97.5 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6192-52-5 MDL-Nummer: MFCD00142137 InChI-Schlüssel: KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N Synonym: p-toluenesulfonic acid monohydrate,4-methylbenzenesulfonic acid hydrate,4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate,p-toluene sulfonic acid monohydrate,unii-3bto78gaff,benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate,ptoluenesulfonic acid,p-toluenesulfonic acid, monohydrate,3bto78gaff,4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate PubChem CID: 521998 IUPAC-Name: 4-DimethylBenzolsulfonsäure;Hydrat SMILES: CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
p-Toluolsulfonsäure-Monohydrat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6192-52-5 Summenformel: C7H10O4S Molekulargewicht (g/mol): 190.213 MDL-Nummer: MFCD00142137 InChI-Schlüssel: KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N Synonym: p-toluenesulfonic acid monohydrate,4-methylbenzenesulfonic acid hydrate,4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate,p-toluene sulfonic acid monohydrate,unii-3bto78gaff,benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate,ptoluenesulfonic acid,p-toluenesulfonic acid, monohydrate,3bto78gaff,4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate PubChem CID: 521998 IUPAC-Name: 4-DimethylBenzolsulfonsäure;Hydrat SMILES: CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
p-Toluolsulfonsäure, Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6192-52-5 InChI-Schlüssel: KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N Synonym: p-toluenesulfonic acid monohydrate,4-methylbenzenesulfonic acid hydrate,4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate,p-toluene sulfonic acid monohydrate,unii-3bto78gaff,benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate,ptoluenesulfonic acid,p-toluenesulfonic acid, monohydrate,3bto78gaff,4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate PubChem CID: 521998 IUPAC-Name: 4-DimethylBenzolsulfonsäure;Hydrat SMILES: CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
P-Toluensulfonsäure-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6192-52-5 Summenformel: C7H10O4S Molekulargewicht (g/mol): 190.213 MDL-Nummer: MFCD00142137 InChI-Schlüssel: KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N Synonym: p-toluenesulfonic acid monohydrate,4-methylbenzenesulfonic acid hydrate,4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate,p-toluene sulfonic acid monohydrate,unii-3bto78gaff,benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate,ptoluenesulfonic acid,p-toluenesulfonic acid, monohydrate,3bto78gaff,4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate PubChem CID: 521998 IUPAC-Name: 4-DimethylBenzolsulfonsäure;Hydrat SMILES: CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
p-Toluolsulfonsäure-Monohydrat, ACS, 98.5+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6192-52-5 Summenformel: C7H10O4S Molekulargewicht (g/mol): 190.213 MDL-Nummer: MFCD00142137 InChI-Schlüssel: KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N Synonym: p-toluenesulfonic acid monohydrate,4-methylbenzenesulfonic acid hydrate,4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate,p-toluene sulfonic acid monohydrate,unii-3bto78gaff,benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate,ptoluenesulfonic acid,p-toluenesulfonic acid, monohydrate,3bto78gaff,4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate PubChem CID: 521998 IUPAC-Name: 4-DimethylBenzolsulfonsäure;Hydrat SMILES: CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
4-Methylbenzolsulfonsäure-Monohydrat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
4-Methylbenzolsulfonsäurehydrat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
4-Methylbenzolsulfonsäure-Monohydrat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
5-Sulfosalicylsäure-Lösung 200 g/L, Penta Chemicals
Hochwertige Chemikalien für Labore, Schulen, Krankenhäuser, Forschungsinstitute und große Produktionsanlagen.
4-Methylbenzolsulfonsäurehydrat, Mikromol™
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Toluol-4-Sulfonsäure, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
CAS: 6192-52-5 Summenformel: C7H10O4S Molekulargewicht (g/mol): 190.213 MDL-Nummer: 142137 InChI-Schlüssel: KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N Synonym: p-toluenesulfonic acid monohydrate,4-methylbenzenesulfonic acid hydrate,4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate,p-toluene sulfonic acid monohydrate,unii-3bto78gaff,benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate,ptoluenesulfonic acid,p-toluenesulfonic acid, monohydrate,3bto78gaff,4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate PubChem CID: 521998 IUPAC-Name: 4-DimethylBenzolsulfonsäure;Hydrat SMILES: CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O