accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 626-97-1

H3CNH2O

CAS RN 626-97-1

IUPAC Name: pentanamide
Synonyme: pentanamide
Molekulargewicht (g/mol): 101.15
Summenformel: C5H11NO
InChi Key: IPWFJLQDVFKJDU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCC(N)=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (8)
Menge 
  • (2)
  • (2)
  • (3)
Physikalische Form 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern