accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 627-93-0

H3COOOOCH3

CAS RN 627-93-0

IUPAC Name: 1,6-dimethyl hexanedioate
Synonyme: dimethyl adipate 1,6-dimethylhexanedioate dbe 6
Molekulargewicht (g/mol): 174.2
Summenformel: C8H14O4
InChi Key: UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)CCCCC(=O)OC
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (3)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)