accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 633-65-8

ClH3COOONOH3C

CAS RN 633-65-8

IUPAC Name: 16,17-dimethoxy-5,7-dioxa-13λ⁵-azapentacyclo[11.8.0.0²,¹⁰.0⁴,⁸.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2,4(8),9,13,15,17,19-octaen-13-ylium chloride
Synonyme: berberine chloride
Molekulargewicht (g/mol): 371.82
Summenformel: C20H18ClNO4
InChi Key: VKJGBAJNNALVAV-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Cl-].COC1=CC=C2C=C3C4=CC5=C(OCO5)C=C4CC[N+]3=CC2=C1OC
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (5)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Zertifizierung/Konformität 
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)