CAS RN 645-33-0
IUPAC Name:
hydrogen 5-(2-aminoethyl)-2-methoxyphenol chloride
Synonyme:
hydrogen 5-(2-aminoethyl)-2-methoxyphenol chloride
Molekulargewicht (g/mol):
203.67
Summenformel:
C9H14ClNO2
InChi Key:
KAAFITWSSODFMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[H+].[Cl-].COC1=CC=C(CCN)C=C1O
1
–
4
von
4
Ergebnisse
1
3-Hydroxy-4-methoxyphenethylaminhydrochlorid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
5-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenolhydrochlorid (4-O-Methyldopaminhydrochlorid), Mikromol™
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3
3-Hydroxy-4-methoxyphenethylaminhydrochlorid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
4
3-Hydroxy-4-methoxyphenethylaminhydrochlorid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.