CAS RN 65414-78-0
IUPAC Name:
3-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid
Synonyme:
3-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid
Molekulargewicht (g/mol):
147.13
Summenformel:
C5H9NO4
InChi Key:
SWWBMHIMADRNIK-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
COC(=O)C(N)CC(O)=O
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
D-Asparaginsäure 1-methylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 65414-78-0 Summenformel: C5H9NO4 Molekulargewicht (g/mol): 147.13 MDL-Nummer: MFCD03424227 InChI-Schlüssel: SWWBMHIMADRNIK-GSVOUGTGSA-N Synonym: h-d-asp-ome,r-3-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid,d-asp-ome,d-aspartic acid 1-methyl ester,d-aspartic acid,1-methyl ester,3r-3-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid PubChem CID: 7020023 IUPAC-Name: (3R)-3-amino-4-methoxy-4-oxobutansäure SMILES: COC(=O)C(CC(=O)O)N