accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOOCH3

CAS RN 6914-71-2

IUPAC Name: 1,1-dimethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Synonyme: 1,1-dimethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Molekulargewicht (g/mol): 158.15
Summenformel: C7H10O4
InChi Key: PWLLZZMFFZUSOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1(CC1)C(=O)OC
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (5)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)