accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 70755-47-4

BrH3CNH3CCH3CH3

CAS RN 70755-47-4

IUPAC Name: dihexadecyldimethylazanium bromide
Synonyme: dihexadecyldimethylazanium bromide
Molekulargewicht (g/mol): 574.86
Summenformel: C34H72BrN
InChi Key: VIXPKJNAOIWFMW-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCC
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern