CAS RN 71283-80-2
CAS RN 71283-80-2
IUPAC Name:
ethyl (2R)-2-{4-[(6-chloro-1,3-benzoxazol-2-yl)oxy]phenoxy}propanoate
Synonyme:
ethyl (2R)-2-{4-[(6-chloro-1,3-benzoxazol-2-yl)oxy]phenoxy}propanoate
Molekulargewicht (g/mol):
361.78
Summenformel:
C18H16ClNO5
InChi Key:
PQKBPHSEKWERTG-LLVKDONJSA-N
SMILES:
CCOC(=O)[C@@H](C)OC1=CC=C(OC2=NC3=CC=C(Cl)C=C3O2)C=C1
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
Fenoxaprop-P-ethyl 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
2
Fenoxaprop-P-ethyl, MedChemExpress
MedChemExpress Fenoxaprop-P-ethyl is a post-emergent phenoxy herbicide of the aryloxyphenoxy propionate group.