accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2ClO

CAS RN 719-59-5

IUPAC Name: 2-benzoyl-4-chloroaniline
Synonyme: 2-amino-5-chlorobenzophenone
Molekulargewicht (g/mol): 231.68
Summenformel: C13H10ClNO
InChi Key: ZUWXHHBROGLWNH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (2)
  • (3)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Siedepunkt 
  • (3)
Physikalische Form 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)