accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 73-31-4

H3COHNHNCH3O

CAS RN 73-31-4

IUPAC Name: N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide
Synonyme: melatonin melatol revital melatonin vivitas melovine nature'S harmony MEL pineal hormone rx balance melatonine
Molekulargewicht (g/mol): 232.28
Summenformel: C13H16N2O2
InChi Key: DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C2NC=C(CCNC(C)=O)C2=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (8)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (2)
  • (3)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (3)
  • (2)
Zertifizierung/Konformität 
  • (2)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)