accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNHOSOOOH

CAS RN 7365-45-9

IUPAC Name: sodium 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonate
Synonyme: hydroxyethylpiperazine ethane sulfonic acid
Molekulargewicht (g/mol): 260.28
Summenformel: C8H17N2NaO4S
InChi Key: RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (6)
  • (8)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (16)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (10)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
  • (76)
Physikalische Form 
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (33)
  • (1)
  • (6)
  • (4)
  • (1)
  • (18)
  • (4)
pH 
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (5)
  • (6)
  • (2)
  • (3)
  • (8)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
Konzentration 
  • (11)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (19)
  • (8)
  • (6)
  • (35)
  • (3)
  • (11)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (6)
  • (8)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (16)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (10)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (76)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (33)
  • (1)
  • (6)
  • (4)
  • (1)
  • (18)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (5)
  • (6)
  • (2)
  • (3)
  • (8)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (11)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (12)
  • (3)
  • (2)
  • (9)
  • (6)
  • (1)
  • (6)
  • (7)
  • (8)
  • (2)
  • (2)
  • (9)
  • (1)
  • (9)
  • (1)