accessibility menu, dialog, popup

UserName

Hg

CAS RN 7439-97-6

IUPAC Name: mercury
Synonyme: mercury metallic mercury quicksilver mercury atom mercury(0) Hgn hydrargyrum liquid silver mercure azogue
Molekulargewicht (g/mol): 200.59
Summenformel: Hg
InChi Key: QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Hg]
Solvent or Matrix 
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (6)
Güte 
  • (4)
  • (1)
Verfahren 
  • (4)
  • (4)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern