accessibility menu, dialog, popup

UserName

Au

CAS RN 7440-57-5

IUPAC Name: gold
Synonyme: gold colloidal gold Aun gold atom oro aurum gold flake gold leaf gold(0)
Molekulargewicht (g/mol): 196.97
Summenformel: Au
InChi Key: PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Au]
Menge 
  • (1)
  • (54)
  • (3)
  • (3)
  • (23)
  • (6)
  • (36)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (59)
  • (7)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (4)
  • (3)
  • (59)
  • (24)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (23)
  • (7)
  • (9)
  • (9)
  • (1)
  • (2)
  • (22)
  • (5)
  • (1)
Form 
  • (1)
  • (2)
  • (36)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (3)
  • (12)
  • (5)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (217)
  • (3)
  • (16)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (8)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (34)
  • (34)
  • (23)
  • (21)
  • (8)
  • (12)
  • (4)
  • (6)
  • (9)
  • (21)
Güte 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (46)
  • (3)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (412)
  • (17)
  • (3)
  • (1)
  • (54)
  • (3)
  • (3)
  • (23)
  • (6)
  • (36)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (59)
  • (7)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (4)
  • (3)
  • (59)
  • (24)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (23)
  • (7)
  • (9)
  • (9)
  • (1)
  • (2)
  • (22)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (36)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (3)
  • (12)
  • (5)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (217)
  • (3)
  • (16)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (8)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (34)
  • (34)
  • (23)
  • (21)
  • (8)
  • (12)
  • (4)
  • (6)
  • (9)
  • (21)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (46)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (16)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (2)