accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaNaOHPOOO

CAS RN 7558-79-4

IUPAC Name: disodium hydrogen phosphate
Synonyme: Na2HPO4 disodium acid orthophosphate dibasic sodium phosphate
Molekulargewicht (g/mol): 141.96
Summenformel: HNa2O4P
InChi Key: BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Menge 
  • (1)
  • (12)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (9)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (70)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (6)
  • (7)
  • (1)
  • (21)
  • (2)
  • (1)
  • (10)
Güte 
  • (1)
  • (6)
  • (12)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (5)
Reinheit (%) 
  • (5)
  • (9)
  • (2)
  • (3)
  • (8)
  • (1)
  • (9)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (6)
  • (2)
  • (10)
  • (18)
  • (1)
  • (4)
  • (11)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (16)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (11)
  • (1)
  • (1)
  • (12)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (9)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (70)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (6)
  • (7)
  • (1)
  • (21)
  • (2)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
  • (6)
  • (12)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (5)
  • (5)
  • (9)
  • (2)
  • (3)
  • (8)
  • (1)
  • (9)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)