accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 766-96-1

BrCH

CAS RN 766-96-1

IUPAC Name: 1-bromo-4-ethynylbenzene
Synonyme: 1-bromo-4-ethynylbenzene
Molekulargewicht (g/mol): 181.03
Summenformel: C8H5Br
InChi Key: LTLVZQZDXQWLHU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CC=C(C=C1)C#C
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (4)
  • (2)
Menge 
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (1)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)