accessibility menu, dialog, popup

UserName

KI

CAS RN 7681-11-0

IUPAC Name: potassium iodide
Synonyme: potassium iodide kaliumiodid thyroshield
Molekulargewicht (g/mol): 166
Summenformel: IK
InChi Key: NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [K+].[I-]
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (17)
  • (8)
  • (82)
  • (5)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (15)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (13)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (11)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (8)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (4)
Güte 
  • (6)
  • (15)
  • (6)
  • (7)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (7)
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (4)
  • (6)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (4)
  • (5)
  • (3)
  • (13)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (12)
  • (5)
  • (8)
  • (1)
  • (28)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (15)
  • (21)
  • (3)
  • (6)
  • (14)
  • (17)
  • (8)
  • (82)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (15)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (13)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (11)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (8)
  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (4)
  • (6)
  • (15)
  • (6)
  • (7)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (4)
  • (6)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (4)
  • (5)
  • (3)
  • (13)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)