accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaOCl

CAS RN 7681-52-9

IUPAC Name: sodium hypochlorite
Synonyme: sodium hypochlorite
Molekulargewicht (g/mol): 74.44
Summenformel: ClNaO
InChi Key: SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Na+].[O-]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (23)
  • (12)
  • (1)
  • (3)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (9)
  • (8)
Güte 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (12)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (6)
  • (4)
  • (2)
  • (8)
  • (4)
  • (3)
  • (23)
  • (12)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (9)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (12)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)