accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 7778-53-2

KKKOPOOO

CAS RN 7778-53-2

IUPAC Name: tripotassium phosphate
Synonyme: tripotassium phosphate
Molekulargewicht (g/mol): 212.27
Summenformel: K3O4P
InChi Key: LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
SMILES: [K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])([O-])=O
Menge 
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (7)
  • (11)
Physikalische Form 
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
Güte 
  • (3)
  • (1)
  • (8)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (9)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (8)
  • (9)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (11)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (8)
  • (3)
  • (9)