CAS RN 79-20-9
Methylacetat, +99 %, extra trocken, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 79-20-9 Summenformel: C3H6O2 Molekulargewicht (g/mol): 74.08 MDL-Nummer: MFCD00008711 InChI-Schlüssel: KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N Synonym: tereton,devoton,acetic acid, methyl ester,methyl ethanoate,acetic acid methyl ester,methylacetat,acetate de methyle,methylacetaat,methyl acetic ester,octan metylu PubChem CID: 6584 ChEBI: CHEBI:77700 IUPAC-Name: Methylacetat SMILES: CC(=O)OC
Methylacetat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 79-20-9 Summenformel: C3H6O2 Molekulargewicht (g/mol): 74.079 MDL-Nummer: MFCD00008711 InChI-Schlüssel: KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N Synonym: tereton,devoton,acetic acid, methyl ester,methyl ethanoate,acetic acid methyl ester,methylacetat,acetate de methyle,methylacetaat,methyl acetic ester,octan metylu PubChem CID: 6584 ChEBI: CHEBI:77700 IUPAC-Name: Methylacetat SMILES: CC(=O)OC
Methylacetat, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 79-20-9 Summenformel: C3H6O2 Molekulargewicht (g/mol): 74.08 MDL-Nummer: MFCD00008711 InChI-Schlüssel: KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N Synonym: tereton,devoton,acetic acid, methyl ester,methyl ethanoate,acetic acid methyl ester,methylacetat,acetate de methyle,methylacetaat,methyl acetic ester,octan metylu PubChem CID: 6584 ChEBI: CHEBI:77700 IUPAC-Name: Methylacetat SMILES: CC(=O)OC
Essigsäuremethylester 1000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
Methylacetat, extrarein, SLR, Fisher Chemical
CAS: 79-20-9 Summenformel: C3H6O2 Molekulargewicht (g/mol): 74.079 MDL-Nummer: 8711 InChI-Schlüssel: KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 6584 ChEBI: CHEBI:77700 IUPAC-Name: Methylacetat SMILES: CC(=O)OC
Methylacetat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
Methylacetat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
Methylacetat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
Methylacetat, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
CAS: 79-20-9 Summenformel: C3H6O2 Molekulargewicht (g/mol): 74.079 MDL-Nummer: MFCD00008711 InChI-Schlüssel: KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N Synonym: Essigsäure, Methylester,Methylethanoat,Essigsäure-Methylester,Acetat de methyl,Methylessigester,Octan-Metylu,acetate de methyle,methylacetaat,methyl acetic ester,octan metylu PubChem CID: 6584 ChEBI: CHEBI:77700 IUPAC-Name: Methylacetat SMILES: CC(=O)OC
Methylacetat, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥ 99.8 % Honeywell Riedel-de Haën™
CAS: 79-20-9 Summenformel: C3H6O2 Molekulargewicht (g/mol): 74.079 MDL-Nummer: MFCD00008711 InChI-Schlüssel: KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N Synonym: Essigsäure, Methylester,Methylethanoat,Essigsäure-Methylester,Acetat de methyl,Methylessigester,Octan-Metylu,acetate de methyle,methylacetaat,methyl acetic ester,octan metylu PubChem CID: 6584 ChEBI: CHEBI:77700 IUPAC-Name: Methylacetat SMILES: CC(=O)OC