accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 815-06-5

CH3HNOFFF

CAS RN 815-06-5

IUPAC Name: 2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide
Synonyme: 2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide
Molekulargewicht (g/mol): 127.07
Summenformel: C3H4F3NO
InChi Key: IQNHBUQSOSYAJU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNC(=O)C(F)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (5)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (2)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)