accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 828934-41-4

OOClOHONa

CAS RN 828934-41-4

IUPAC Name: 2-[6-(4-chlorophenoxy)hexyl]oxirane-2-carboxylic acid sodium
Synonyme: 2-[6-(4-chlorophenoxy)hexyl]oxirane-2-carboxylic acid sodium
Molekulargewicht (g/mol): 321.75
Summenformel: C15H19ClNaO4
InChi Key: ZUMIFLJZQDMWAU-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [Na].OC(=O)C1(CCCCCCOC2=CC=C(Cl)C=C2)CO1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Güte 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern