accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 84000-07-7

CH3OOHNCH3OO

CAS RN 84000-07-7

IUPAC Name: 2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}(methyl)amino)propanoic acid
Synonyme: 2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl](methyl)amino}propanoic acid
Molekulargewicht (g/mol): 325.36
Summenformel: C19H19NO4
InChi Key: JOFHWKQIQLPZTC-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Güte 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)