accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 841290-81-1

IUPAC Name:
Synonyme:
Molekulargewicht (g/mol):
Summenformel:
InChi Key:
SMILES:
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (4)
Menge 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Güte 
  • (4)
Reinheit (%) 
  • (4)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (4)