accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNOOH2NBr

CAS RN 84487-04-7

IUPAC Name: 6-bromo-3-nitropyridin-2-amine
Synonyme: 6-bromo-3-nitropyridin-2-amine
Molekulargewicht (g/mol): 218.01
Summenformel: C5H4BrN3O2
InChi Key: YRXZIHANXVKUHP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C(C=CC(Br)=N1)[N+]([O-])=O
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (2)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)