accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 90111-58-3

BOHOHOOH

CAS RN 90111-58-3

IUPAC Name: 2-[4-(dihydroxyboranyl)phenyl]acetic acid
Synonyme: [4-(dihydroxyboranyl)phenyl]acetic acid
Molekulargewicht (g/mol): 179.97
Summenformel: C8H9BO4
InChi Key: NFGJQVPDPIGBJE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OB(O)C1=CC=C(CC(O)=O)C=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)